Learn More
Quickfit™ Entonnoirs de filtration sous vide Büchner en verre borosilicaté avec disque en verre fritté
Code produit 15728127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
80 ml
125 ml
500 ml
Porosité:
1
2
3
4
Diamètre (métrique) du disque:
40 mm
40mm
60mm
95 mm
95mm
Disque :30mm
Conditionnement:
5 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Porosité Diamètre (métrique) du disque unitSize
15728127 30 ml 4 Disque :30mm 5 pièces
15528010 125 ml 4 60mm 5 pièces
15568000 80 ml 1 40mm 5 pièces
15738127 500 ml 2 95mm 5 pièces
15748127 500 ml 4 95mm 5 pièces
15508010 125 ml 1 60mm 5 pièces
14819830 80 ml 4 40mm -
15598000 80 ml 4 40mm 5 pièces
15588000 80 ml 3 40 mm 5 pièces
15538010 500 ml 3 95 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15728127 Fournisseur Quickfit Code fournisseur VB30/08M
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utile lorsque les papiers filtres classiques seraient détruits par des acides et des alcalis
  • Fabriqués en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux attaques chimiques
  • Avec Quickfit cône en verre dépoli permettant une filtration directe dans Quickfit flacons Büchner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 50 mm
Taille du cône 19/26
Diamètre (métrique) du disque Disque :30mm
Porosité 4
Type de produit Entonnoir de filtration sous vide