Learn More
Quickfit™ Quickfit™ Entonnoirs de filtration sous vide Büchner en verre borosilicaté avec disque en verre fritté
Description
- Fabriqués en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux attaques chimiques
- Avec Quickfit cône en verre dépoli permettant une filtration directe dans Quickfit flacons Büchner
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 95 mm |
| Taille du cône | 29/32 |
| Diamètre (métrique) du disque | 95mm |
| Porosité | 4 |
| Type de produit | Entonnoir de filtration sous vide |