Learn More
Anneau de Raschig pour remplissage de colonnes en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 11321895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Verre borosilicaté Pyrex
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11321895 Verre borosilicaté Pyrex 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11321895 Fournisseur Quickfit Code fournisseur FC8/09
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les colonnes de fractionnement simple Quickfit™
  • À utiliser avec les colonnes de fractionnement simple Quickfit™
  • Anneaux de Raschig - courtes longueurs de tubulure en verre
  • Fournis dans des sachets de 1 l
  • En verre borosilicaté pour une performance optimale sans cont
Spécification
Longueur (métrique) 9 mm
Type Anneau Raschig
Matériau Verre borosilicaté Pyrex
À utiliser avec (équipement) Colonnes de fractionnement simple Quickfit™