Learn More
Quickfit™ Ensemble d’extracteur Soxhlet complet en verre borosilicaté
Code produit 11932078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
600 mL
2000 mL
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11932078 100 mL 1 pièce
10345440 2000 mL 1 pièce
10283910 600 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11932078 Fournisseur Quickfit™ Code fournisseur 100RASX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.00€
    288.24€ / 1 pièces
    Économisez 61.76€
    17% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Kit complet comprenant tous les composants en verre nécessaires pour effectuer une extraction solide-liquide. L’ensemble d’extracteur Soxhlet complet en verre borosilicaté Quickfit™ comprend un extracteur, un condenseur et un flacon d’évaporation.
  • Chaque assemblage comprend les composants de base pour l’extraction liquide-solide : Flacon / extracteur Soxhlet / condenseur / couvercles et clips associés
  • Différents assemblages avec diversescapacités d’extraction disponibles
Spécification
Type de produit Appareils d’extraction de Soxhlet
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Verre borosilicaté Pyrex
Comprend Flacon FR250/3S 250ml, extracteur Soxhlet EX5/63, couvercles et clips associés, condenseur CX7/06/SC
À utiliser avec (application) Idéal pour l’extraction solide-liquide