Learn More
Serpentin de réfrigérant en verre borosilicaté Quickfit™ avec cône rodé
Code produit 12060063
Change view
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
34/35
40/38
50/42
Longueur (métrique) l’enveloppe:
320 mm (général) 160 mm (effectif)
348 mm (général) 155 mm (effectif)
380 mm (général) 207 mm (effectif)
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Longueur (métrique) l’enveloppe unitSize
12060063 34/35 320 mm (général) 160 mm (effectif) 1 pièce
12070063 40/38 380 mm (général) 207 mm (effectif) 1 pièce
15537780 50/42 348 mm (général) 155 mm (effectif) 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12060063 Fournisseur Quickfit Code fournisseur CX3/05/SC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fait circuler le fluide frigorigène à travers un serpentin avec une très grande surface de refroidissement. Le serpentin de réfrigérant en verre borosilicaté Quickfit™ avec cône rodé est idéal pour une utilisation en mode de reflux vertical où un refroidissement contre-courant est possible. Fournis avec des connecteurs en plastique amovibles pour la fixation du tuyau en caoutchouc.
Fait circuler le fluide frigorigène à travers un serpentin avec une très grande surface de refroidissement. Le serpentin de réfrigérant en verre borosilicaté Quickfit™ avec cône rodé est idéal pour une utilisation en mode de reflux vertical où un refroidissement contre-courant est possible. Fournis avec des connecteurs en plastique amovibles pour la fixation du tuyau en caoutchouc.
  • Le liquide de refroidissement circule à travers un serpentin ayant une très grande surface de refroidissement
  • Idéale en mode de reflux vertical où un refroidissement à contre-courant est possible
  • Fournis avec des connecteurs en plastique amovibles pour la fixation du tuyau en caoutchouc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Idéale en mode de reflux vertical où un refroidissement à contre-courant est possible
Longueur (métrique) l’enveloppe 320 mm (général) 160 mm (effectif)
Numéro du joint conique standard 34/35
Matériau Verre borosilicaté
Type Serpentin de réfrigérant