Learn More
Serpentin de réfrigérant en verre borosilicaté Quickfit™ avec cône rodé et douille
Code produit 11351855
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
19/26
24/29
29/32
Longueur (métrique) l’enveloppe:
305 mm (général) 165 mm (effectif)
310 mm (général) 165 mm (effectif)
315 mm (général) 165 mm (effectif)
460 mm (général) 320 mm (effectif)
465 mm (général) 320 mm (effectif)
470 mm (général) 320 mm (effectif)
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Longueur (métrique) l’enveloppe unitSize
11351855 29/32 315 mm (général) 165 mm (effectif) -
11361855 19/26 460 mm (général) 320 mm (effectif) 1 pièce
11331855 19/26 305 mm (général) 165 mm (effectif) 1 pièce
11341855 24/29 310 mm (général) 165 mm (effectif) 1 pièce
11371855 24/29 465 mm (général) 320 mm (effectif) 1 pièce
11381855 29/32 470 mm (général) 320 mm (effectif) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11351855 Fournisseur Quickfit Code fournisseur C3/14/SC
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fourni avec des connecteurs filetés en plastique amovibles permettant de fixer simplement et en toute sécurité une tubulure flexible de 9 mm. Le condenseur à serpentin en verre borosilicaté Quickfit™ avec rodages mâle et femelle est un condenseur hautement efficace qui offre une large surface de refroidissement. Convient soit aux travaux de distillation soit aux travaux de reflux.
Fourni avec des connecteurs filetés en plastique amovibles permettant de fixer simplement et en toute sécurité une tubulure flexible de 9 mm Le condenseur à serpentin en verre borosilicaté Quickfit™ avec rodages mâle et femelle est un condenseur hautement efficace qui offre une large surface de refroidissement. Convient soit aux travaux de distillation soit aux travaux de reflux.
  • Convient soit aux travaux de distillation soit aux travaux de reflux
  • Réfrigérants hautement efficaces avec une grande surface de refroidissement
  • Fourni avec des connecteurs filetés en plastique amovibles permettant de fixer simplement et en toute sécurité une tubulure flexible de 9 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Convient soit aux travaux de distillation soit aux travaux de reflux
Longueur (métrique) l’enveloppe 315 mm (général) 165 mm (effectif)
Numéro du joint conique standard 29/32
Matériau Verre borosilicaté
Type Serpentin de réfrigérant