Learn More
Quickfit™ Réfrigérant à multiples serpentins Quickfit™, grande échelle
Code produit 15597750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
440 mm
660 mm
Conditionnement:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15597750 440 mm 2 pièces
15507760 660 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15597750 Fournisseur Quickfit™ Code fournisseur C13/55
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.00€
    1043.57€ / 2 pièces
    Économisez 361.43€
    25% de réduction
Expédition estimée: 15-04-2027
Conception à double serpentin avec entrée d’eau commune.
  • Convient aux travaux de l’usine pilote
  • Les bras latéraux en verre acceptent les tubulures d’un diamètre interne de 18 mm
Spécification
À utiliser avec (application) Convient aux travaux de l’usine pilote
Longueur (métrique) 440 mm
Numéro du joint conique standard 34/35
Matériau Verre borosilicaté
Type Réfrigérant à double serpentin