Learn More
Condenseur Davies à double surface en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 11301865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Longueur (métrique) l’enveloppe:
160 mm
205 mm
Longueur (métrique):
275 mm
295 mm
300 mm
340 mm
345 mm
350 mm
360 mm
365 mm
Description:
Surface x 102 m2 : 1,7
Surface x 102 m2 : 2,3
Surface x 102 m2 : 3,0
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Longueur (métrique) l’enveloppe Longueur (métrique) Description unitSize
11301865 19/26 160 mm 295 mm Surface x 102 m2 : 1,7 1 pièce
11391855 14/23 160 mm 275 mm Surface x 102 m2 : 1,7 1 pièce
11311865 19/26 205 mm 340 mm Surface x 102 m2 : 2,3 1 pièce
11321865 24/29 205 mm 345 mm Surface x 102 m2 : 3,0 1 pièce
10074754 29/32 205 mm 365 mm Surface x 102 m2 : 3,0 1 pièce
12408806 24/29 160 mm 300 mm Surface x 102 m2 : 2,3 1 pièce
15567780 24/29 205 mm 350 mm Surface x 102 m2 : 3,0 2 pièces
15577780 34/35 205 mm 360 mm Surface x 102 m2 : 3,0 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11301865 Fournisseur Quickfit Code fournisseur C5/12/SC
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté Pyrex™. Le réfrigérant Davies à double surface Quickfit™ est hautement efficace avec une grande surface de refroidissement. La surface de refroidissement interne empêche les vibrations grâce à l’effet baffle tandis que la surface de refroidissement externe empêche le fluage avec des liquides à faible point d’ébullition. Comprend des connecteurs à vis en plastique amovibles
construit sur Pyrex™ verre borosilicate. Quickfit™ Le congélateur à double surface en verre de borosilicate est très efficace avec une grande surface de réfrigération. La surface de refroidissement interne empêche les vibration liées à l’utilisation du contrôle effet, tandis que la surface extérieure de froid empêche c.-à-d. avec des liquides à faible point d’expiration. Comprend des connecteurs à vis en plastique amovibles pour une fixation facile et sûre des tubulures.
  • Réfrigérant hautement efficace avec grande surface de refroidissement
  • La surface de refroidissement interne donne l’effet “baffle”
  • La surface de refroidissement externe empêche le “fluage” avec des liquides à faible point d’ébullition
  • Avec connecteurs à vis en plastique amovibles pour une fixation facile et sûre des tubulures flexibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Surface x 102 m2 : 1,7
Longueur (métrique) l’enveloppe 160 mm
Longueur (métrique) 295 mm
Numéro du joint conique standard 19/26
Matériau Verre borosilicaté
Type Réfrigérant Davies