Learn More
Bouteille Dreschel en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 10676655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
Hauteur (métrique):
163 mm
200 mm
252 mm
Diamètre (métrique) extérieur:
Base plate : 102 mm
Base plate : 125 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) extérieur Conditionnement
10676655 250 ml 200 mm Base plate : 102 mm 1 pièce
11382055 125 ml 163 mm Base plate : 102 mm 1 pièce
11392055 500 ml 252 mm Base plate : 125 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10676655 Fournisseur Quickfit Code fournisseur MF29/3/250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.25€
    39.70€ / 1 pièces
    Économisez 16.55€
    29% de réduction
En stock
En verre borosilicaté pour une performance optimale sans corrosion. Les flacons Dreschel en verre borosilicaté Quickfit™ offrent une méthode peu coûteuse pour le lavage ou le séchage des gaz. Leur construction durable et robuste les protège contre l
En verre borosilicaté pour une performance optimale sans corrosion. Les flacons Dreschel en verre borosilicaté Quickfit™ offrent un moyen abordable de laver ou de sécher les gaz. Leur construction durable et robuste les protège contre les bris accid
  • À utiliser avec les têtes de flacon Quickfit™
  • En verre borosilicaté pour une performance optimale sans corrosion
  • Construction robuste
Specifications
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type Bouteille de lavage à gaz Dreschel
Joint conique standard 24/29
Diamètre (métrique) extérieur Base plate : 102 mm
Hauteur (métrique) 200 mm
Quantité 1/boîte