Learn More
Tube de séchage coudé en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 12088371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
14/23
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard unitSize
12088371 14/23 1 pièce
12098371 19/26 1 pièce
12008381 24/29 1 pièce
15527940 29/32 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12088371 Fournisseur Quickfit Code fournisseur MF23/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.80€
    38.18€ / 1 pièces
    Économisez 5.62€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Garde les matériaux bien au sec. QuickFit™ Cône incliné de séchage du verre borosilicaté adapté QuickFitT™ appareil.
  • À utiliser avec un dessiccant tel que le chlorure de calcium
  • Cône en verre moulu pour s’adapter à l’appareil Quickfit™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Appareil Quickfit™
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube
Numéro du joint conique standard 14/23