Learn More
Tube de séchage coudé en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 15527940
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
14/23
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Conditionnement
15527940 29/32 5 pièces
12088371 14/23 1 pièce
12098371 19/26 1 pièce
12008381 24/29 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15527940 Fournisseur Quickfit Code fournisseur MF23/4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.30€
    284.35€ / 5 pièces
    Économisez 15.95€
    5% de réduction
Expédition estimée: 19-02-2027
Garde les matériaux bien au sec. QuickFit™ Cône incliné de séchage du verre borosilicaté adapté QuickFitT™ appareil.
  • À utiliser avec un dessiccant tel que le chlorure de calcium
  • Cône en verre moulu pour s’adapter à l’appareil Quickfit™
Spécification
À utiliser avec (équipement) Appareil Quickfit™
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube
Numéro du joint conique standard 29/32