Learn More
Quickfit™ Colonne de fractionnement en verre borosilicaté Dufton
Code produit 12408906
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
270 mm
290 mm
300 mm
425 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
12408906 425 mm 1 pièce
12001652 270 mm 1 pièce
15507820 290 mm 5 pièces
15517820 300 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12408906 Fournisseur Quickfit™ Code fournisseur FC1/22
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Colonne de fractionnement efficace conçue avec une spirale en verre Dufton bien ajustée. La colonne de fractionnement en verre borosilicaté Quickfit™ Dufton peut être démontée pour le nettoyage.
  • Colonne en verre avec spirale en verre Dufton bien ajustée
  • Bonne efficacité - le liquide descendant dans la spirale de la colonne rencontre la vapeur montante
  • Les spirales d’arrêt peuvent être retirées pour le nettoyage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 425 mm
Type Colonne de fractionnement Dufton
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité ISO 3585