Learn More
- Home
- Products
- Flacons
- Flacons Erlenmeyer
- Flacon Erlenmeyer en verre borosilicaté Quickfit™ avec col en verre rodé Quickfit
Flacon Erlenmeyer en verre borosilicaté Quickfit™ avec col en verre rodé Quickfit
Code produit 10840861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1 000 mL
1000 ml
2000 ml
Hauteur (métrique):
54 mm
70 mm
85 mm
90 mm
100 mm
116 mm
118 mm
130 mm
175 mm
220 mm
220 mm
270 mm
Diamètre (métrique) externe:
25 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
85 mm
101 mm
130 mm
160 mm
Raccord manchonné:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
26 product options available for selection
| Code produit | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Raccord manchonné | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10840861 | 250 ml | 130 mm | 85 mm | 24/29 | 5 pièces |
| 12599205 | 150 ml | 116 mm | 74 mm | 29/32 | 5 pièces |
| 12692052 | 50 ml | 85 mm | 51 mm | 19/26 | 5 pièces |
| 10600701 | 25 ml | 70 mm | 42 mm | 14/23 | 5 pièces |
| 10253540 | 150 ml | 118 mm | 74 mm | 19/26 | 5 pièces |
| 10345340 | 50 ml | 90 mm | 51 mm | 24/29 | 5 pièces |
| 10243880 | 100 ml | 100 mm | 64 mm | 19/26 | 5 pièces |
| 12081682 | 250 ml | 130 mm | 85 mm | 29/32 | 5 pièces |
| 10641861 | 25 ml | 70 mm | 42 mm | 19/26 | 5 pièces |
| 10508980 | 100 ml | 100 mm | 64 mm | 24/29 | 5 pièces |
| 10243400 | 1000 ml | 220 mm | 130 mm | 24/29 | 2 pièces |
| 10743961 | 150 ml | 118 mm | 74 mm | 24/29 | 5 pièces |
| 10315060 | 100 ml | 100 mm | 64 mm | 14/23 | 5 pièces |
| 10263880 | 500 ml | 175 mm | 101 mm | 29/32 | - |
| 10651861 | 500 ml | 175 mm | 101 mm | 24/29 | 5 pièces |
| 10851021 | 250 ml | 130 mm | 85 mm | 34/35 | 5 pièces |
| 10496840 | 50 ml | 85 mm | 51 mm | 14/23 | 5 pièces |
| 12569205 | 100 ml | 100 mm | 64 mm | 29/32 | 5 pièces |
| 12478916 | 250 ml | 130 mm | 85 mm | 19/26 | 5 pièces |
| 15577820 | 1000 ml | 220 mm | 130 mm | 29/32 | 10 pièces |
| 15587820 | 1 000 mL | 220 mm | 130 mm | - | 10 pièces |
| 15597820 | 2000 ml | 270 mm | 160 mm | 29/32 | 5 pièces |
| 15507830 | 2000 ml | 270 mm | 160 mm | 34/35 | 5 pièces |
| 15517830 | 5 ml | 54 mm | 25 mm | - | 20 pièces |
| 15527830 | 500 ml | 175 mm | 101 mm | 19/26 | 20 pièces |
| 15537830 | 500 ml | 175 mm | 101 mm | - | 20 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10840861
Fournisseur
Quickfit
Code fournisseur
FE250/3
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Utilisez le code promo 28036
Expédition estimée: 03-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
69.20 EUR valable jusqu'au 2026-08-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28036" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28036" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fabriqué en verre borosilicaté.Le flacon Erlenmeyer en verre Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ avec rodage femelle en verre Quickfit est conforme à la norme ISO 4797.
- Conforme à la norme ISO 4797
- Flacons coniques avec prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
- Verre borosilicaté pour des performances sans corrosion et une résistance élevée aux chocs thermiques
- Conçu pour l’estimation de l’arsenic et de l’antimoine
- La méthode utilise la formation d’un complexe entre l’arsine et le diéthyldithiocarbamate d’argent avec mesure ultérieure à 538 nm ou à 5380.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 4797 |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 130 mm |
| Comprend | Embout rodé |
| Forme | Conique |
| Raccord manchonné | 24/29 |
| Diamètre (métrique) externe | 85 mm |