Learn More
Flacon Erlenmeyer en verre borosilicaté Quickfit™ avec col en verre rodé Quickfit
Code produit 12478916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1 000 mL
1000 ml
2000 ml
Hauteur (métrique):
54 mm
70 mm
85 mm
90 mm
100 mm
116 mm
118 mm
130 mm
175 mm
220 mm
220 mm
270 mm
Diamètre (métrique) externe:
25 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
85 mm
101 mm
130 mm
160 mm
Raccord manchonné:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Raccord manchonné unitSize
12478916 250 ml 130 mm 85 mm 19/26 5 pièces
12599205 150 ml 116 mm 74 mm 29/32 5 pièces
12692052 50 ml 85 mm 51 mm 19/26 5 pièces
10600701 25 ml 70 mm 42 mm 14/23 5 pièces
10253540 150 ml 118 mm 74 mm 19/26 5 pièces
10345340 50 ml 90 mm 51 mm 24/29 5 pièces
10840861 250 ml 130 mm 85 mm 24/29 5 pièces
10243880 100 ml 100 mm 64 mm 19/26 5 pièces
12081682 250 ml 130 mm 85 mm 29/32 5 pièces
10641861 25 ml 70 mm 42 mm 19/26 5 pièces
10508980 100 ml 100 mm 64 mm 24/29 5 pièces
10243400 1000 ml 220 mm 130 mm 24/29 2 pièces
10743961 150 ml 118 mm 74 mm 24/29 5 pièces
10315060 100 ml 100 mm 64 mm 14/23 5 pièces
10263880 500 ml 175 mm 101 mm 29/32 -
10651861 500 ml 175 mm 101 mm 24/29 5 pièces
10851021 250 ml 130 mm 85 mm 34/35 5 pièces
10496840 50 ml 85 mm 51 mm 14/23 5 pièces
12569205 100 ml 100 mm 64 mm 29/32 5 pièces
15577820 1000 ml 220 mm 130 mm 29/32 10 pièces
15587820 1 000 mL 220 mm 130 mm - 10 pièces
15597820 2000 ml 270 mm 160 mm 29/32 5 pièces
15507830 2000 ml 270 mm 160 mm 34/35 5 pièces
15517830 5 ml 54 mm 25 mm - 20 pièces
15527830 500 ml 175 mm 101 mm 19/26 20 pièces
15537830 500 ml 175 mm 101 mm - 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Code produit 12478916 Fournisseur Quickfit Code fournisseur FE250/2
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en verre borosilicaté. Le flacon Erlenmeyer en verre Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ avec prise en verre rodé Quickfit est conforme à la norme ISO 4797.
Fabriqué en verre borosilicaté.Le flacon Erlenmeyer en verre Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ avec rodage femelle en verre Quickfit est conforme à la norme ISO 4797.
  • Conforme à la norme ISO 4797
  • Flacons coniques avec prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
  • Verre borosilicaté pour des performances sans corrosion et une résistance élevée aux chocs thermiques
  • Flacons Erlenmeyer avec prise rodée en verre Quickfit™ de qualité supérieure
  • Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
  • Graduations en émail et pastille de marquage blanches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 4797
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 130 mm
Comprend Embout rodé
Forme Conique
Raccord manchonné 19/26
Diamètre (métrique) externe 85 mm