Learn More
Couvercle à bride en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 11362025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
0°, 2 x 10° Emboîtures latérales :19/26, emboîture centrale verticale :34/35
Prise centrale verticale : 29/32
Prise centrale verticale : 34/35
Prise latérale à 0deg;, 5deg;, 10deg; : Prise latérale à 1423, 15deg; : 29/32, prise centrale verticale : 29/32
Prise latérale à 0deg; : Prises latérales à 14/23 ; 5deg;, 10deg;, 15deg; : 19/26, prise centrale verticale : 19/26
Prises latérales à 0deg;, 10deg; et 2 x 5deg; : 19/26, prise centrale verticale : 19/26
Prises latérales à 0deg;, 10deg; : Prise latérale à 1926, 5deg; : 24/29, prise centrale verticale : 19/26
Prises latérales à 0deg;, 5deg;, 10deg; : Prise latérale à 1423, 15deg; : 29/32, prise centrale verticale : 19/26
Prises latérales à 0deg;, 5deg;, 10deg; : Prise latérale à 1926, 15deg; : Prise centrale verticale à 34/35 : 19/26
Prises latérales à 0deg;, 5deg;, 10deg; : Prise latérale à 1926, 15deg; : Prise centrale verticale à 34/35 : 24/29
Taille du bouchon:
75 mm
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Taille du bouchon Conditionnement
11362025 Prises latérales à 0deg;, 5deg;, 10deg; : Prise latérale à 1926, 15deg; : Prise centrale verticale à 34/35 : 19/26 100 mm 1 pièce
11342025 Prises latérales à 0deg;, 10deg; et 2 x 5deg; : 19/26, prise centrale verticale : 19/26 100 mm 1 pièce
11352025 Prises latérales à 0deg;, 10deg; : Prise latérale à 1926, 5deg; : 24/29, prise centrale verticale : 19/26 100 mm 1 pièce
11372025 Prises latérales à 0deg;, 5deg;, 10deg; : Prise latérale à 1926, 15deg; : Prise centrale verticale à 34/35 : 24/29 100 mm 1 pièce
11301875 Prise centrale verticale : 29/32 100 mm 1 pièce
10714537 Prise latérale à 0deg;, 5deg;, 10deg; : Prise latérale à 1423, 15deg; : 29/32, prise centrale verticale : 29/32 100 mm 1 pièce
11311875 Prise centrale verticale : 34/35 100 mm 1 pièce
10064184 Prise latérale à 0deg; : Prises latérales à 14/23 ; 5deg;, 10deg;, 15deg; : 19/26, prise centrale verticale : 19/26 75 mm 1 pièce
11321875 Prise centrale verticale : 34/35 75 mm -
15557920 Prises latérales à 0deg;, 5deg;, 10deg; : Prise latérale à 1423, 15deg; : 29/32, prise centrale verticale : 19/26 100 mm 5 pièces
15567920 0°, 2 x 10° Emboîtures latérales :19/26, emboîture centrale verticale :34/35 100 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11362025 Fournisseur Quickfit Code fournisseur MAF2/52
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00€
    200.00€ / 1 pièces
    Économisez 17.00€
    7% de réduction
En stock
Fabriqué en verre borosilicaté. Le couvercle à bride en verre borosilicaté Quickfit™ comprend des joints à bride plate rodés de précision. Convient aux flacons de réaction à col large Quickfit™ et aux récipients de culture. Chaque couvercle possède une ou plusieurs prises pour accueillir d’autres composants Quickfit™.
En verre borosilicaté. Le couvercle à bride en verre borosilicaté Quickfit™ comprend des joints à bride plate rodée de précision. Convient aux flacons de réaction à col large Quickfit™ et aux récipients de culture. Chaque couvercle comprend une ou plusieurs prises pour accepter d’autres composants Quickfit™.
  • Avec des joints à bride plate rodée de précision
  • Convient aux flacons de réaction à col large Quickfit™ et aux récipients de culture
  • Chaque couvercle est équipé d’une ou plusieurs prises pour accueillir d’autres composants Qu
Spécification
Description Prises latérales à 0deg;, 5deg;, 10deg; : Prise latérale à 1926, 15deg; : Prise centrale verticale à 34/35 : 19/26
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (équipement) Flacons à col large
Comprend Prises à utiliser avec d’autres composants Quickfittrade;
Type de produit Couvercle à bride
Taille du bouchon 100 mm