Learn More
Ballon piriforme en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 11351895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11351895 100 ml 1 pièce
12613182 50 ml 2 pièces
15547820 1000 ml 5 pièces
15557820 250 ml 5 pièces
15567820 500 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11351895 Fournisseur Quickfit Code fournisseur FD100/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.90€
    37.62€ / 1 pièces
    Économisez 14.28€
    27% de réduction
En stock
Permet d’éliminer facilement les résidus solides
  • Idéaux pour une utilisation avec les évaporateurs rotatifs
  • Grande surface pour une évaporation rapide
  • Construction robuste de parois épaisses pour une résistance accrue
  • La forme permet d’éliminer facilement les résidus soli
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 108 mm