Learn More
Colonne de fractionnement en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 12001662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
365 mm
615 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
12001662 615 mm 1 pièce
11311895 365 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12001662 Fournisseur Quickfit Code fournisseur FC7/43
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fractionnement avec divers types de matériaux de remplissage en vrac. La colonne de fractionnement en verre borosilicaté QuickFit™ est idéale pour les anneaux de Raschig ou les hélices de Fenske.
Fractionate with various types of loose packing material. The QuickFit™ borosilicate glass fractionating column is perfect for Raschig rings or Fenske helices.
  • Verre borosilicaté avec joints en verre rodé Quickfit™ pour des performances fiables
  • Destinée à une utilisation avec divers types d’emballages de colonnes, par ex., anneaux de Raschig ou hélices de Fenske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Destinée à une utilisation avec divers types d’emballages de colonnes, par ex., anneaux de Raschig ou hélices de Fenske
Longueur (métrique) 615 mm
Type Colonne de fractionnement
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité ISO 3585