Learn More
Condenseur Inland Revenue en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 15537760
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
19/26
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Conditionnement
15537760 19/26 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15537760 Fournisseur Quickfit Code fournisseur C6/12/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    726.60€
    689.80€ / 2 pièces
    Économisez 36.80€
    5% de réduction
Expédition estimée: 11-03-2027
En verre borosilicaté Pyrex™. Le réfrigérant Inland Revenue en verre borosilicaté Quickfit™ est hautement efficace. La vapeur et le distillat se déplacent vers le bas dans le serpentin tandis que l’eau du liquide de refroidissement s’écoule à l’extérieur du serpentin. Complet, avec connecteurs de tuyau en plastique amovibles pour une fixation facile et sûre des tubulures flexibles.
  • Modèle Inland Revenue
  • Hautement efficace
  • La vapeur et le distillat se déplacent vers le bas à travers le serpentin
  • L’eau de refroidissement s’écoule à l’extérieur du serpentin
  • Complet, avec connecteurs de tuyau en plastique amovibles pour une fixation facile et sûre des tubulures flexibles
Spécification
Description Surface x 102 m2 : 2,5
Longueur (métrique) l’enveloppe 205 mm
Numéro du joint conique standard 19/26
Matériau Verre borosilicaté
Type Réfrigérant Inland Revenue