Learn More
Condenseur en serpentin double paroi en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 12010073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
19/26
24/29
29/32
34/35
Description:
Longueur totale : 360 mm
Longueur totale : 365 mm
Longueur totale : 370 mm
Longueur totale : 380 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Description Conditionnement
12010073 24/29 Longueur totale : 365 mm 1 pièce
12000073 19/26 Longueur totale : 360 mm 1 pièce
15587780 34/35 Longueur totale : 380 mm 2 pièces
15597780 29/32 Longueur totale : 370 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12010073 Fournisseur Quickfit Code fournisseur CX6/33/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.00€
    257.59€ / 1 pièces
    Économisez 44.41€
    14% de réduction
Expédition estimée: 03-03-2027
Conforme à la norme DIN 12593. Le condenseur à serpentin double paroi Quickfit™ en verre borosilicaté dispose d’une chemise d’eau extérieure offrant une large surface de refroidissement. La chemise empêche la vapeur de s’infiltrer autour du serpenti
  • Conformes à la norme DIN 12593
  • Le réfrigérant à serpentin est doté d’une chemise d’eau extérieure
  • Le serpentin offre une grande surface de refroidissement
  • La chemise empêche la vapeur de s’infiltrer autour du serpentin
Spécification
Certifications/Conformité DIN 12593
Description Longueur totale : 365 mm
À utiliser avec (application) Idéal pour les travaux de reflux
Longueur (métrique) l’enveloppe 160 mm
Numéro du joint conique standard 24/29
Matériau Verre borosilicaté
Type Réfrigérant à chemise à double paroi