Learn More
Extracteur Soxhlet grande capacité en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 15507810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
600 mL
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15507810 600 mL 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15507810 Fournisseur Quickfit Code fournisseur EX5/75
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00€
    1003.82€ / 2 pièces
    Économisez 236.18€
    19% de réduction
Expédition estimée: 25-03-2027
Avec joints à bride plats pour permettre l’introduction de grands échantillons
  • Conformes à la norme BS 2071
  • Extracteurs grande capacité
  • Avec joints à bride plats pour permettre l’introduction de grands échantillons
  • Utilisé en association avec le couvercle dépoli et le clip de montage à commander séparément
Spécification
À utiliser avec (équipement) Couvercle dépoli plat et clip de montage
Type de produit Extracteur Soxhlet
Capacité (métrique) 600 mL
Matériau Verre borosilicaté Pyrex
Taille du cône 34/35
Certifications/Conformité BS 2071
Longueur (métrique) 370 mm