Learn More
Extracteur Soxhlet grande capacité en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 11976409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2000 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11976409 2000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11976409 Fournisseur Quickfit Code fournisseur EX5/105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    825.00€
    675.00€ / 1 pièces
    Économisez 150.00€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 01-02-2027
Extracteurs grande capacité. Avec joints à bride plats pour permettre l’introduction de grands échantillons
  • Conformes à la norme BS 2071
  • Extracteurs grande capacité
  • Avec joints à bride plats pour permettre l’introduction de grands échantillons
  • Utilisé en association avec le couvercle dépoli et le clip de montage à commander sépar
Spécification
À utiliser avec (équipement) Couvercle dépoli plat et clip de montage
Type de produit Extracteur Soxhlet
Capacité (métrique) 2000 mL
Matériau Verre borosilicaté Pyrex
Taille du cône 34/35
Certifications/Conformité BS 2071
Longueur (métrique) 535 mm