Learn More
Condenseur Liebig en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 11321855
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
135 mm
260 mm
340 mm
380 mm
390 mm
400 mm
530 mm
535 mm
550 mm
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
11321855 535 mm 1 pièce
11391845 135 mm 1 pièce
11301855 340 mm 1 pièce
12019652 260 mm 1 pièce
12644911 380 mm 1 pièce
12039652 390 mm 1 pièce
12575057 400 mm 1 pièce
12059652 550 mm 1 pièce
12049652 530 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11321855 Fournisseur Quickfit Code fournisseur C1/23/SC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réfrigérant à chemise d’eau apprécié et adapté aux applications de distillation et de reflux. Le réfrigérant Liebig en verre cosilicaté Quickfit possède des connecteurs filetés en plastique amovibles pour tuyaux.
  • Conformes à la norme DIN 12576
  • Réfrigérant à chemise d’eau apprécié et adapté aux applications de distillation et de reflux
  • Avec connecteurs filetés en plastique amovibles pour une fixation facile et sûre des tuyaux en caoutchouc
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN 12576
À utiliser avec (application) Convient à la distillation et aux applications de reflux
Longueur (métrique) 535 mm
Numéro du joint conique standard 24/29
Matériau Verre borosilicaté
Type Condenseur Liebig