Learn More
Extracteur à corps lisse en verre borosilicaté Quickfit™ pour assemblage de reflux
Code produit 15517810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15517810 60 mL 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15517810 Fournisseur Quickfit Code fournisseur EX7/13
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00€
    328.81€ / 5 pièces
    Économisez 137.19€
    29% de réduction
En stock
Spécification
À utiliser avec (équipement) Assemblage de reflux
Type de produit Extractor
Capacité (métrique) 60 mL
Matériau Verre borosilicaté Pyrex
Taille du cône 24/29
À utiliser avec (application) Conçu pour être utilisé dans les assemblages de reflux afin que la vapeur de solvant pénètre directement dans le matériau à extraire puis se condense et se lave dans le flacon
Longueur (métrique) 205 mm