Learn More
Serpentin de réfrigérant réversible en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 15547780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
19/26 et 24/29
24/29 et 34/35
Longueur (métrique) l’enveloppe:
315 mm (général) 160 mm (effectif)
335 mm (général) 160 mm (effectif)
Conditionnement:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Longueur (métrique) l’enveloppe unitSize
15547780 19/26 et 24/29 315 mm (général) 160 mm (effectif) 2 pièces
15557780 24/29 et 34/35 335 mm (général) 160 mm (effectif) 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15547780 Fournisseur Quickfit Code fournisseur CX3/23/SC
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté Pyrex™. Le serpentin de réfrigérant réversible en verre borosilicaté Quickfit™ est installé à chaque extrémité avec un cône de taille différente pour réduire le besoin d’adaptateurs. Comprend des connecteurs en plastique amovibles pour la fixation d’une tubulure flexible.
  • Réfrigérant à reflux hautement polyvalent
  • Chaque extrémité du réfrigérant est équipée d’un cône de taille différente, réduisant ainsi le besoin d’adaptateurs
  • Comprend des connecteurs en plastique amovibles pour la fixation d’une tu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) l’enveloppe 315 mm (général) 160 mm (effectif)
Numéro du joint conique standard 19/26 et 24/29
Matériau Verre borosilicaté
Type Serpentin de réfrigérant