Learn More
Quickfit™ Serpentin de réfrigérant réversible en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 15557780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
19/26 et 24/29
24/29 et 34/35
Longueur (métrique) l’enveloppe:
315 mm (général) 160 mm (effectif)
335 mm (général) 160 mm (effectif)
Conditionnement:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Longueur (métrique) l’enveloppe Conditionnement
15557780 24/29 et 34/35 335 mm (général) 160 mm (effectif) 2 pièces
15547780 19/26 et 24/29 315 mm (général) 160 mm (effectif) 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15557780 Fournisseur Quickfit™ Code fournisseur CX3/35/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.80€
    274.76€ / 2 pièces
    Économisez 15.04€
    5% de réduction
Expédition estimée: 15-04-2027
En verre borosilicaté Pyrex™. Le serpentin de réfrigérant réversible en verre borosilicaté Quickfit™ est installé à chaque extrémité avec un cône de taille différente pour réduire le besoin d’adaptateurs. Comprend des connecteurs en plastique amovibles pour la fixation d’une tubulure flexible.
  • Réfrigérant à reflux hautement polyvalent
  • Chaque extrémité du réfrigérant est équipée d’un cône de taille différente, réduisant ainsi le besoin d’adaptateurs
  • Comprend des connecteurs en plastique amovibles pour la fixation d’une tu
Spécification
Longueur (métrique) l’enveloppe 335 mm (général) 160 mm (effectif)
Numéro du joint conique standard 24/29 et 34/35
Matériau Verre borosilicaté
Type Serpentin de réfrigérant