Learn More
- Home
- Products
- Flacons
- Flacons d’ébullition
- Flacon à fond plat à col court en verre borosilicaté Quickfit™
Flacon à fond plat à col court en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 10831041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
2000 ml
4 l
Hauteur (métrique):
85 mm
95 mm
103 mm
103 mm
105 mm
110 mm
115 mm
130 mm
135 mm
140 mm
145 mm
155 mm
170 mm
175 mm
187 mm
205 mm
215 mm
230 mm
260 mm
Raccord manchonné:
19/26
24/29
29/32
34/35
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
25 product options available for selection
| Artikelnummer. | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Raccord manchonné | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10831041 | 250 ml | 130 mm | 34/35 | 5 pièces |
| 12498936 | 1000 ml | 170 mm | 24/29 | 2 pièces |
| 12498926 | 100 ml | 95 mm | 19/26 | 5 pièces |
| 12418936 | 100 ml | 103 mm | 24/29 | 5 pièces |
| 12428936 | 100 ml | 103 mm | 29/32 | 5 pièces |
| 10243930 | 150 ml | 110 mm | 24/29 | 5 pièces |
| 10697445 | 150 ml | 115 mm | 34/35 | 5 pièces |
| 12428946 | 250 ml | 130 mm | 19/26 | 5 pièces |
| 10309754 | 250 ml | 130 mm | 29/32 | 5 pièces |
| 12509885 | 500 ml | 140 mm | 24/29 | 5 pièces |
| 12418956 | 500 ml | 145 mm | 29/32 | 5 pièces |
| 10851201 | 50 ml | 85 mm | 19/26 | - |
| 12661992 | 50 ml | 85 mm | 24/29 | 5 pièces |
| 11980885 | 250 ml | 130 mm | 24/29 | 5 pièces |
| 15527840 | 2000 ml | 215 mm | 34/35 | 5 pièces |
| 12408946 | 1 000 ml | 187 mm | 29/32 | 2 pièces |
| 15567830 | 150 ml | 105 mm | 19/26 | 20 pièces |
| 15577830 | 150 ml | 110 mm | 29/32 | 20 pièces |
| 15517840 | 2000 ml | 230 mm | 29/32 | 5 pièces |
| 15547840 | 500 ml | 135 mm | 19/26 | 20 pièces |
| 15567840 | 500 ml | 155 mm | 34/35 | 20 pièces |
| 15557830 | 100 ml | 103 mm | - | 10 pièces |
| 15597830 | 1 000 ml | 175 mm | 34/35 | 10 pièces |
| 15507840 | 2000 ml | 205 mm | 24/29 | 5 pièces |
| 15537840 | 4 l | 260 mm | - | 5 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
10831041
Lieferant
Quickfit
Lieferanten-Nr.
FF250/5S
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Utilisez le code promo 28509
Expédition estimée: 12-10-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Zum Warenkorb hinzufügen
128.68 EUR valable jusqu'au 2026-08-30
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28509" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28509" pour bénéficier de cette offre.
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fabriqué en verre borosilicaté. Le flacon à fond plat à col court en verre borosilicaté Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ est conforme aux normes ISO 1773 et ISO 4797.
- Conforme aux normes ISO 1773 et ISO 4797
- Avec prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
- Verre borosilicaté pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
- La base plate permet d’
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Conformité | ISO 1773, ISO 4797 |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 130 mm |
| Type de goulot | Basse |
| Raccord manchonné | 34/35 |
| Forme du fond | Plat |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?