Learn More
Flacon à fond rond et col court en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 10488560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5 l
6 l
10 l
Raccord manchonné:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
38 product options available for selection
Product selection table with 38 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Raccord manchonné Conditionnement
10488560 1000 ml 29/32 -
10459330 1000 ml 24/29 2 pièces
10691821 1000 ml 34/35 2 pièces
10829580 100 ml 14/23 5 pièces
10744711 100 ml 19/26 5 pièces
10538190 100 ml 24/29 5 pièces
10580491 100 ml 34/35 5 pièces
10660871 10 ml 10/19 5 pièces
10121150 10 ml 14/23 5 pièces
10365470 150 ml 19/26 5 pièces
10671071 150 ml 24/29 5 pièces
12570086 150 ml 29/32 5 pièces
12458976 150 ml 34/35 5 pièces
12000663 2000 ml 24/29 1 pièce
10820861 250 ml 14/23 2 pièces
10765111 25 ml 14/23 5 pièces
11391955 250 ml 34/35 5 pièces
10765301 25 ml 19/26 5 pièces
10558590 25 ml 24/29 5 pièces
12682002 250 ml 24/29 5 pièces
12070673 5 l 29/32 1 pièce
11381965 5 l 34/35 1 pièce
10395530 500 ml 19/26 5 pièces
10488570 500 ml 24/29 5 pièces
10417620 500 ml 34/35 5 pièces
10809900 50 ml 14/23 5 pièces
10181780 50 ml 24/29 5 pièces
10407430 5 ml 14/23 5 pièces
15527900 6 l 45/40 5 pièces
15587850 10 l 34/35 5 pièces
15507860 1000 ml 19/26 10 pièces
15517870 1000 ml 45/40 5 pièces
15517880 2000 ml 34/35 5 pièces
15577880 3000 ml 24/29 5 pièces
15587880 3000 ml 34/35 5 pièces
15557890 5 ml 10/19 20 pièces
15577890 50 ml 34/35 20 pièces
10568590 250 ml 19/26 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
38 options
Code produit 10488560 Fournisseur Quickfit Code fournisseur FR1L/4S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.45€
    54.33€ / 2 pièces
    Économisez 124.12€
    69% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 31-12-2026
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications. Les flacons à fond rond et col court en verre borosilicaté Quickfit™ sont fabriqués en verre borosilicaté pour offrir la meilleure performance et une résistance à la corrosion et aux chocs
  • Prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
  • Gamme complète de 46 flacons de 5 ml à 10 000 ml
  • Le diamètre du corps et l’épaisseur des parois sont conformes aux exigences pertinentes des normes ISO 1773 et ISO 4797
Spécification
Certifications/Conformité ISO 1773, ISO 4797
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 183 mm
Type de goulot Basse
Raccord manchonné 29/32
Forme du fond Rond
Diamètre (métrique) externe 132 mm