Learn More
- Home
- Products
- Flacons
- Flacons d’ébullition
- Flacon à fond rond et col court en verre borosilicaté Quickfit™
Flacon à fond rond et col court en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 10488570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5 l
6 l
10 l
Raccord manchonné:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Unit Size:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
38 product options available for selection
| Product Code. | Capacité (métrique) | Raccord manchonné | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10488570 | 500 ml | 24/29 | 5 pièces |
| 10459330 | 1000 ml | 24/29 | 2 pièces |
| 10488560 | 1000 ml | 29/32 | - |
| 10691821 | 1000 ml | 34/35 | 2 pièces |
| 10829580 | 100 ml | 14/23 | 5 pièces |
| 10744711 | 100 ml | 19/26 | 5 pièces |
| 10538190 | 100 ml | 24/29 | 5 pièces |
| 10580491 | 100 ml | 34/35 | 5 pièces |
| 10660871 | 10 ml | 10/19 | 5 pièces |
| 10121150 | 10 ml | 14/23 | 5 pièces |
| 10365470 | 150 ml | 19/26 | 5 pièces |
| 10671071 | 150 ml | 24/29 | 5 pièces |
| 12570086 | 150 ml | 29/32 | 5 pièces |
| 12458976 | 150 ml | 34/35 | 5 pièces |
| 12000663 | 2000 ml | 24/29 | 1 pièce |
| 10820861 | 250 ml | 14/23 | 2 pièces |
| 10765111 | 25 ml | 14/23 | 5 pièces |
| 11391955 | 250 ml | 34/35 | 5 pièces |
| 10765301 | 25 ml | 19/26 | 5 pièces |
| 10558590 | 25 ml | 24/29 | 5 pièces |
| 12682002 | 250 ml | 24/29 | 5 pièces |
| 12070673 | 5 l | 29/32 | 1 pièce |
| 11381965 | 5 l | 34/35 | 1 pièce |
| 10395530 | 500 ml | 19/26 | 5 pièces |
| 10417620 | 500 ml | 34/35 | 5 pièces |
| 10809900 | 50 ml | 14/23 | 5 pièces |
| 10181780 | 50 ml | 24/29 | 5 pièces |
| 10407430 | 5 ml | 14/23 | 5 pièces |
| 15527900 | 6 l | 45/40 | 5 pièces |
| 15587850 | 10 l | 34/35 | 5 pièces |
| 15507860 | 1000 ml | 19/26 | 10 pièces |
| 15517870 | 1000 ml | 45/40 | 5 pièces |
| 15517880 | 2000 ml | 34/35 | 5 pièces |
| 15577880 | 3000 ml | 24/29 | 5 pièces |
| 15587880 | 3000 ml | 34/35 | 5 pièces |
| 15557890 | 5 ml | 10/19 | 20 pièces |
| 15577890 | 50 ml | 34/35 | 20 pièces |
| 10568590 | 250 ml | 19/26 | 5 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
Product Code.
10488570
Supplier
Quickfit
Supplier No.
FR500/3S
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Utilisez le code promo 28509
Expédition estimée: 19-10-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Add to basket
109.88 EUR valable jusqu'au 2026-08-30
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28509" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28509" pour bénéficier de cette offre.
Add to basket
Description
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications. Les flacons à fond rond et col court en verre borosilicaté Quickfit™ sont fabriqués en verre borosilicaté pour offrir la meilleure performance et une résistance à la corrosion et aux chocs
- Prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
- Gamme complète de 46 flacons de 5 ml à 10 000 ml
- Le diamètre du corps et l’épaisseur des parois sont conformes aux exigences pertinentes des normes ISO 1773 et ISO 4797
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ISO 1773, ISO 4797 |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 163 mm |
| Type de goulot | Basse |
| Raccord manchonné | 24/29 |
| Forme du fond | Rond |