Learn More
Tube à tremper fritté en verre borosilicaté Quickfit™ pour flacon Dreschel
Code produit 15557940
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour flacon Dreschel modèle MF29/23/250
Pour flacon Dreschel modèle MF29/3/125
Pour flacon Dreschel modèle MF29/3/250
Pour flacon Dreschel modèle MF29/3/500
Description:
Longueur de la tige : 132 mm
Longueur de la tige : 165 mm
Longueur de la tige : 217 mm
Longueur de la tige :165 mm
Longueur tige : 165 mm
Longueur tige : 217 mm
Porosité:
0
1
2
3
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Description Porosité unitSize
15557940 Pour flacon Dreschel modèle MF29/3/250 Longueur de la tige :165 mm 3 5 pièces
10637615 Pour flacon Dreschel modèle MF29/3/250 Longueur tige : 165 mm 1 1 pièce
11362065 Pour flacon Dreschel modèle MF29/3/500 Longueur tige : 217 mm 2 1 pièce
11332065 Pour flacon Dreschel modèle MF29/3/125 Longueur de la tige : 132 mm 1 1 pièce
11342065 Pour flacon Dreschel modèle MF29/3/500 Longueur de la tige : 217 mm 1 -
11322065 Pour flacon Dreschel modèle MF29/3/500 Longueur de la tige : 217 mm 0 1 pièce
11312065 Pour flacon Dreschel modèle MF29/3/250 Longueur de la tige : 165 mm 0 1 pièce
11302065 Pour flacon Dreschel modèle MF29/3/125 Longueur de la tige : 132 mm 0 1 pièce
15547940 Pour flacon Dreschel modèle MF29/23/250 Longueur de la tige : 165 mm 2 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15557940 Fournisseur Quickfit Code fournisseur MF48/33/250
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disperser le gaz en bulles avec QuckFit™ tubes en verre borosilicaté fritté conçus pour s'adapter à une gamme de QuickFit™ Bouteilles Deschel. Les tubes sont livrés dans une variété de porosité pour un contrôle précis de la taille des bulles.
Disjectez le gaz dans les bulles avec QuckFit™ tubes en verre de borosilicate, conçus pour s’adapter à une gamme de QuickFit™ Flacons Des pourras Les tubes sont livrés dans une variété de porosité pour un contrôle précis de la taille des bulles.
  • Conformes à la norme BS 2461
  • Le tube plongeur fritté disperse le gaz dans des bulles pour une plus grande efficacité
  • Choix de porosités de frittage pour obtenir une taille de bulle fine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité BS 2461
Description Longueur de la tige :165 mm
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (équipement) Pour flacon Dreschel modèle MF29/3/250
Type de produit Flacons laveur
Porosité 3