Learn More
Extracteur Soxhlet en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 15597800
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15597800 60 mL 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15597800 Fournisseur Quickfit Code fournisseur EX5/55
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    860.00€
    795.97€ / 5 pièces
    Économisez 64.03€
    7% de réduction
Expédition estimée: 22-03-2027
Conforme à la norme BS 2071. L’extracteur Soxhlet en verre borosilicaté Quickfit™ élimine les composants solubles ou d’impuretés provenant de solides via un procédé de trempage / siphonnage répété avec du solvant. Un large choix d’extracteurs pouvant accueillir la plupart des tailles d’échantillons et de cartouches d’extraction est disponible. Tube de siphon concentrique formé avec précision offre des performances fiables
Conforme à la norme BS 2071. L’extracteur Soxhlet en verre borosilicaté Quickfit™ élimine les composants solubles ou les impuretés provenant de solides via un procédé de trempage / siphonnage répété avec du solvant. Large sélection d’extracteurs pour accueillir la plupart des tailles d’échantillons et de cartouches d’extraction. Tube de siphon concentrique de forme optimale pour des performances fiables.
  • Conformes à la norme BS 2071
  • Pour l’extraction de composants solubles ou d’impuretés provenant de solides via un procédé de trempage/siphonnage répété avec du solvant
  • Large choix d’extracteurs pouvant accueillir la plupart des tailles d’échantillons et de cartouches d’extraction
  • Tube de siphon concentrique formé avec précision pour des performances fiables
Spécification
Type de produit Extracteur Soxhlet
Capacité (métrique) 60 mL
Matériau Verre borosilicaté Pyrex
Taille du cône 34/35
À utiliser avec (application) Convient à l’extraction de composants solubles ou d’impuretés provenant de solides via un procédé de trempage/siphonnage répété avec du solvant
Certifications/Conformité BS 2071
Fond à joint de réduction standard 34/35
Hauteur (métrique) 205 mm