Learn More
Adaptateur pour tête fixe en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 12078483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
Cône : 14/23 (Condenseur), 14/23 (Flacon) ; Prise : 14/23
Cône : 19/26 (Condenseur), 19/26 (Flacon) ; Douille : 19/26
Cône : 19/26 (Condenseur), 19/26 (Flacon) ; Prise : 14/23
Cône : 19/26 (Condenseur), 24/29 (Flacon) ; Prise : 14/23
Cône : 24/29 (Condenseur), 24/29 (Flacon) ; Prise : 14/23
Cône : 29/32 (Condenseur), 29/32 (Flacon) ; Prise : 14/23
Cône : 34/35 (condenseur), 34/35 (flacon) ; Prise : 14/23
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard unitSize
12078483 Cône : 19/26 (Condenseur), 24/29 (Flacon) ; Prise : 14/23 1 pièce
11972098 Cône : 14/23 (Condenseur), 14/23 (Flacon) ; Prise : 14/23 1 pièce
12068483 Cône : 19/26 (Condenseur), 19/26 (Flacon) ; Prise : 14/23 -
11332115 Cône : 19/26 (Condenseur), 19/26 (Flacon) ; Douille : 19/26 1 pièce
12088483 Cône : 24/29 (Condenseur), 24/29 (Flacon) ; Prise : 14/23 1 pièce
12098483 Cône : 29/32 (Condenseur), 29/32 (Flacon) ; Prise : 14/23 1 pièce
15527970 Cône : 34/35 (condenseur), 34/35 (flacon) ; Prise : 14/23 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12078483 Fournisseur Quickfit Code fournisseur SH4/23
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Raccordez un flacon à un condenseur dans un ensemble de distillation. Le QuickFit™ L'adaptateur pour tête d'arrêt est également conçu pour recevoir un thermomètre.
Raccordez un flacon à un condenseur dans un ensemble de distillation. L'/Le/La QuickFit™ L’adaptateur pour tête immobile est également conçu pour accepter un thermomètre.
  • Utilisé dans les assemblages de distillation pour connecter les flacons au condenseur
  • Rodage supérieur conçu pour recevoir le thermomètre via adaptateur fileté / conique ou poche pour thermomètre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Flacon de connexion et condenseur
Type Adaptateur de tête de plateau
Matériau Verre borosilicaté
Joint conique standard Cône : 19/26 (Condenseur), 24/29 (Flacon) ; Prise : 14/23