Learn More
Adaptateur pour tête fixe en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 12088483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
Cône : 14/23 (Condenseur), 14/23 (Flacon) ; Prise : 14/23
Cône : 19/26 (Condenseur), 19/26 (Flacon) ; Douille : 19/26
Cône : 19/26 (Condenseur), 19/26 (Flacon) ; Prise : 14/23
Cône : 19/26 (Condenseur), 24/29 (Flacon) ; Prise : 14/23
Cône : 24/29 (Condenseur), 24/29 (Flacon) ; Prise : 14/23
Cône : 29/32 (Condenseur), 29/32 (Flacon) ; Prise : 14/23
Cône : 34/35 (condenseur), 34/35 (flacon) ; Prise : 14/23
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard Conditionnement
12088483 Cône : 24/29 (Condenseur), 24/29 (Flacon) ; Prise : 14/23 1 pièce
11972098 Cône : 14/23 (Condenseur), 14/23 (Flacon) ; Prise : 14/23 1 pièce
12068483 Cône : 19/26 (Condenseur), 19/26 (Flacon) ; Prise : 14/23 -
11332115 Cône : 19/26 (Condenseur), 19/26 (Flacon) ; Douille : 19/26 1 pièce
12078483 Cône : 19/26 (Condenseur), 24/29 (Flacon) ; Prise : 14/23 1 pièce
12098483 Cône : 29/32 (Condenseur), 29/32 (Flacon) ; Prise : 14/23 1 pièce
15527970 Cône : 34/35 (condenseur), 34/35 (flacon) ; Prise : 14/23 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12088483 Fournisseur Quickfit Code fournisseur SH4/33
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.99€
    48.86€ / 1 pièces
    Économisez 4.13€
    7% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Raccordez un flacon à un condenseur dans un ensemble de distillation. Le QuickFit™ L'adaptateur pour tête d'arrêt est également conçu pour recevoir un thermomètre.
Raccordez un flacon à un condenseur dans un ensemble de distillation. L'/Le/La QuickFit™ L’adaptateur pour tête immobile est également conçu pour accepter un thermomètre.
  • Utilisé dans les assemblages de distillation pour connecter les flacons au condenseur
  • Rodage supérieur conçu pour recevoir le thermomètre via adaptateur fileté / conique ou poche pour thermomètre
Spezifikation
À utiliser avec (application) Flacon de connexion et condenseur
Type Adaptateur de tête de plateau
Matériau Verre borosilicaté
Joint conique standard Cône : 24/29 (Condenseur), 24/29 (Flacon) ; Prise : 14/23
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.