Learn More
Tubes à essai en verre borosilicaté QuickFit™ avec emboîture rodée
Description
Fabriqués en verre borosilicaté pour une excellente résistance chimique et aux chocs thermiques. Les tubes à essai en verre borosilicaté Quickfit™ avec emboîture rodée sont parfaits pour le mélange et le chauffage de produits chimiques dans un labor
- L’emboîture rodée de précision garantit un ajustement exact du bouchon
- Les tailles des tubes à essai correspondent aux bouchons creux en verre borosilicaté à tête plate inclinée standard Quickfit™
- Commandez les tubes et bouch
Spezifikation
Spezifikation
| Type de conception | Col rodé |
| Description | Taille du bouchon :14/23 |
| Capacité (métrique) | 19 mL |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec | Bouchon creux Quickfit, code produit Fisher Scientific 10155824 |
| Quantité | 5 paquet |
| Diamètre (métrique) | 19 mm |
| Type de produit | Tube à essai |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?