Learn More
Tubes à essai en verre borosilicaté QuickFit™ avec emboîture rodée
Code produit 11392045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
14 mm
17 mm
19 mm
23 mm
29 mm
41 mm
Capacité (métrique):
5 mL
10 mL
11 mL
15 ml
19 mL
31 mL
54 mL
75 mL
195 mL
Conditionnement:
5 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Capacité (métrique) unitSize
11392045 19 mm 15 ml 5 pièces
11352055 29 mm 75 mL 5 pièces
10747645 19 mm 19 mL 5 pièces
10715101 41 mm 195 mL 5 pièces
12475316 14 mm 5 mL 5 pièces
11382045 19 mm 11 mL -
11342055 29 mm 54 mL 5 pièces
10074474 23 mm 19 mL 5 pièces
10497400 23 mm 31 mL 5 pièces
12569795 17 mm 10 mL 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11392045 Fournisseur Quickfit Code fournisseur MF24/1/5
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté pour son excellente résistance aux produits chimiques et aux chocs thermiques. Les tubes à essai avec col rodé en verre borosilicaté Quickfit™ sont idéals pour mélanger et chauffer les produits chimiques du laboratoire.
Fabriqués en verre borosilicaté pour une excellente résistance chimique et aux chocs thermiques. Les tubes à essai en verre borosilicaté Quickfit™ avec emboîture rodée sont parfaits pour le mélange et le chauffage de produits chimiques dans un labor
  • L’emboîture rodée de précision garantit un ajustement exact du bouchon
  • Les tailles des tubes à essai correspondent aux bouchons creux en verre borosilicaté à tête plate inclinée standard Quickfit™
  • Commandez les tubes et bouch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de conception Col rodé
Description Taille du bouchon :14/23
Capacité (métrique) 15 ml
Longueur (métrique) 125 mm
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec Bouchon creux Quickfit, code produit Fisher Scientific 10155824
Quantité 5 paquet
Diamètre (métrique) 19 mm
Type de produit Tube à essai