Learn More
Adaptateur pour têtes fixes Quickfit™
Code produit 12008493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
45 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
12008493 45 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12008493 Fournisseur Quickfit Code fournisseur SH4A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.15€
    30.80€ / 1 pièces
    Économisez 16.35€
    34% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Pour l’incorporation de thermomètres dans les assemblages de verre articulés Quickfit™
  • Pour l’incorporation de thermomètres dans les assemblages Jointed Ware Quickfit™
  • L’adaptateur s’adapte à la plupart des têtes fixes Quickfit™.
Spécification
À utiliser avec (application) Incorporation de thermomètres dans les assemblages Jointed Ware Quickfittrade;
Longueur (métrique) 45 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Thermomètre de poche