Description
Utile pour introduire des tubes d’entrée de gaz et des thermomètres dans le flacon. Le flacon à fond rond et trois cols Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ est doté de prises de terre de précision en verre borosilicaté.
- Équipé de trois prises de terre de précision Quickfit™
- Un col vertical central
- Deux cols latéraux inclinés
- Les prises en verre rodé sont fabriquées avec une précision qui dépasse les exigences de l’ISO 383
- Col latéral utile pour l’introduction de tubes d’entrée de gaz et de thermomètres ou autres dans le flacon
- Fabriqués en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux chocs thermiques et aux attaques chimiques
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 383 |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 110 mm |
| Nbre par carton | 3 |
| Raccord manchonné | 24/29 (centre), 19/26 (côté) |
| Forme du fond | Rond |