Learn More
- Home
- Products
- Flacons
- Flacons d’ébullition
- Flacon en verre à fond rond à trois cols Quickfit™
Flacon en verre à fond rond à trois cols Quickfit™
Code produit 15527880
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Raccord manchonné:
14/23 (centre), 14/23 (côté)
19/26 (centre), 14/23 (côté)
19/26 (centre), 19/26 (côté)
24/29 (centre), 14/23 (côté)
24/29 (centre), 19/26 (côté)
29/32
29/32 (centre), 14/23 (côté)
29/32 (centre), 19/26 (côté)
29/32 (centre), 29/32 (côté)
34/35 (centre), 19/26 (côté)
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
23 product options available for selection
| Code produit | Capacité (métrique) | Raccord manchonné | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15527880 | 2000 ml | 34/35 (centre), 19/26 (côté) | 5 pièces |
| 11710259 | 100 ml | 24/29 (centre), 14/23 (côté) | 1 pièce |
| 10228054 | 1000 ml | 24/29 (centre), 19/26 (côté) | 1 pièce |
| 12020643 | 100 ml | 24/29 (centre), 14/23 (côté) | 1 pièce |
| 11301945 | 100 ml | 19/26 (centre), 14/23 (côté) | 1 pièce |
| 12488966 | 100 ml | 24/29 (centre), 19/26 (côté) | 1 pièce |
| 11371955 | 250 ml | 19/26 (centre), 19/26 (côté) | 1 pièce |
| 12408996 | 250 ml | 24/29 (centre), 14/23 (côté) | 1 pièce |
| 12622012 | 250 ml | 29/32 (centre), 19/26 (côté) | 1 pièce |
| 12591738 | 25 ml | 14/23 (centre), 14/23 (côté) | 1 pièce |
| 12030673 | 500 ml | 24/29 (centre), 19/26 (côté) | 1 pièce |
| 11900895 | 500 ml | 29/32 (centre), 19/26 (côté) | 1 pièce |
| 12493621 | 50 ml | 14/23 (centre), 14/23 (côté) | 1 pièce |
| 12413631 | 50 ml | 19/26 (centre), 14/23 (côté) | 1 pièce |
| 15557860 | 1000 ml | 29/32 | 5 pièces |
| 12050653 | 250 ml | 24/29 (centre), 19/26 (côté) | 1 pièce |
| 15577860 | 1000 ml | 29/32 (centre), 29/32 (côté) | 5 pièces |
| 15587860 | 1000 ml | 34/35 (centre), 19/26 (côté) | 5 pièces |
| 15547870 | 250 ml | 29/32 (centre), 14/23 (côté) | 5 pièces |
| 15577870 | 2000 ml | 24/29 (centre), 19/26 (côté) | 5 pièces |
| 15597880 | 3000 ml | 34/35 (centre), 19/26 (côté) | 5 pièces |
| 15567890 | 50 ml | 19/26 (centre), 19/26 (côté) | 5 pièces |
| 15587890 | 500 ml | 24/29 (centre), 14/23 (côté) | 5 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
15527880
Fournisseur
Quickfit
Code fournisseur
FR2L/5S/22A
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Utilisez le code promo 28509
Expédition estimée: 18-11-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
645.38 EUR valable jusqu'au 2026-08-30
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28509" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28509" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utile pour introduire des tubes d’entrée de gaz et des thermomètres dans le flacon. Le flacon à fond rond et trois cols Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ est doté de prises de terre de précision en verre borosilicaté.
- Avec une prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
- Col latéral utile pour l’introduction de tubes d’entrée de gaz et de thermomètres ou autres dans le flacon
- Fabriqués en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux chocs thermiques et aux attaques chimiques
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 383 |
| Capacité (métrique) | 2000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 228 mm |
| Nbre par carton | 3 |
| Raccord manchonné | 34/35 (centre), 19/26 (côté) |
| Forme du fond | Rond |