Learn More
Flacon en verre à fond rond à trois cols Quickfit™
Code produit 15577870
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Raccord manchonné:
14/23 (centre), 14/23 (côté)
19/26 (centre), 14/23 (côté)
19/26 (centre), 19/26 (côté)
24/29 (centre), 14/23 (côté)
24/29 (centre), 19/26 (côté)
29/32
29/32 (centre), 14/23 (côté)
29/32 (centre), 19/26 (côté)
29/32 (centre), 29/32 (côté)
34/35 (centre), 19/26 (côté)
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Raccord manchonné unitSize
15577870 2000 ml 24/29 (centre), 19/26 (côté) 5 pièces
11710259 100 ml 24/29 (centre), 14/23 (côté) 1 pièce
10228054 1000 ml 24/29 (centre), 19/26 (côté) 1 pièce
12020643 100 ml 24/29 (centre), 14/23 (côté) 1 pièce
11301945 100 ml 19/26 (centre), 14/23 (côté) 1 pièce
12488966 100 ml 24/29 (centre), 19/26 (côté) 1 pièce
11371955 250 ml 19/26 (centre), 19/26 (côté) 1 pièce
12408996 250 ml 24/29 (centre), 14/23 (côté) 1 pièce
12622012 250 ml 29/32 (centre), 19/26 (côté) 1 pièce
12591738 25 ml 14/23 (centre), 14/23 (côté) 1 pièce
12030673 500 ml 24/29 (centre), 19/26 (côté) 1 pièce
11900895 500 ml 29/32 (centre), 19/26 (côté) 1 pièce
12493621 50 ml 14/23 (centre), 14/23 (côté) 1 pièce
12413631 50 ml 19/26 (centre), 14/23 (côté) 1 pièce
15557860 1000 ml 29/32 5 pièces
12050653 250 ml 24/29 (centre), 19/26 (côté) 1 pièce
15577860 1000 ml 29/32 (centre), 29/32 (côté) 5 pièces
15587860 1000 ml 34/35 (centre), 19/26 (côté) 5 pièces
15547870 250 ml 29/32 (centre), 14/23 (côté) 5 pièces
15527880 2000 ml 34/35 (centre), 19/26 (côté) 5 pièces
15597880 3000 ml 34/35 (centre), 19/26 (côté) 5 pièces
15567890 50 ml 19/26 (centre), 19/26 (côté) 5 pièces
15587890 500 ml 24/29 (centre), 14/23 (côté) 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Code produit 15577870 Fournisseur Quickfit Code fournisseur FR2L/3US/22A
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utile pour introduire des tubes d’entrée de gaz et des thermomètres dans le flacon. Le flacon à fond rond à trois col à trois cols Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ est doté de prises de terre de précision en verre borosilicaté.
Utile pour introduire des tubes d’entrée de gaz et des thermomètres dans le flacon. Le flacon à fond rond et trois cols Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ est doté de prises de terre de précision en verre borosilicaté.
  • Équipé de trois prises de terre de précision Quickfit™
    • Un col vertical central
    • Deux cols latéraux inclinés
  • Les prises en verre rodé sont fabriquées avec une précision qui dépasse les exigences de l’ISO 383
  • Col latéral utile pour l’introduction de tubes d’entrée de gaz et de thermomètres ou autres dans le flacon
  • Fabriqués en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux chocs thermiques et aux attaques chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 383
Capacité (métrique) 2000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 205 mm
Nbre par carton 3
Raccord manchonné 24/29 (centre), 19/26 (côté)
Forme du fond Rond