Learn More
Flacon en verre à fond rond à trois cols Quickfit™
Description
Utile pour introduire des tubes d’entrée de gaz et des thermomètres dans le flacon. Le flacon à fond rond et trois cols Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ est doté de prises de terre de précision en verre borosilicaté.
- Avec une prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
- Col latéral utile pour l’introduction de tubes d’entrée de gaz et de thermomètres ou autres dans le flacon
- Fabriqués en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux chocs thermiques et aux attaques chimiques
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 383 |
| Capacité (métrique) | 3000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 249 mm |
| Nbre par carton | 3 |
| Raccord manchonné | 34/35 (centre), 19/26 (côté) |
| Forme du fond | Rond |