Learn More
Flacon à fond rond et à trois cols verticaux Quickfit™
Code produit 11391965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
2 000 ml
3000 ml
4 l
5 l
6 l
Raccord manchonné:
24/29 (centre), 19/26 (côté)
29/32 (centre), 14/23 (côtés)
29/32 (centre), 19/26 (côté)
29/32 (centre), 29/32 (côtés)
34/35 (centre), 19/26 (côté)
34/35 (centre), 24/29 (côté)
45/40 (centre), 29/32 (côté)
45/40 (centre), 29/32 (côtés)
Centre : 29/32, côté : 19/26
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Raccord manchonné unitSize
11391965 5 l 34/35 (centre), 24/29 (côté) 1 pièce
15567860 1000 ml Centre : 29/32, côté : 19/26 5 pièces
12060653 250 ml 24/29 (centre), 19/26 (côté) 1 pièce
15527860 1000 ml 24/29 (centre), 19/26 (côté) 5 pièces
15597860 1000 ml 34/35 (centre), 19/26 (côté) 5 pièces
15507870 1000 ml 34/35 (centre), 24/29 (côté) 5 pièces
15587870 2000 ml 24/29 (centre), 19/26 (côté) 5 pièces
15597870 2000 ml 29/32 (centre), 19/26 (côté) 5 pièces
15537880 2 000 ml 34/35 (centre), 19/26 (côté) 5 pièces
15557880 2000 ml 34/35 (centre), 24/29 (côté) 5 pièces
15567880 2000 ml 45/40 (centre), 29/32 (côté) 5 pièces
15507890 3000 ml 34/35 (centre), 19/26 (côté) 5 pièces
15517890 3000 ml 34/35 (centre), 24/29 (côté) 5 pièces
15507900 500 ml 24/29 (centre), 19/26 (côté) 5 pièces
15517900 500 ml 29/32 (centre), 19/26 (côté) 5 pièces
15537900 6 l 45/40 (centre), 29/32 (côté) 5 pièces
15557870 250 ml 29/32 (centre), 14/23 (côtés) 5 pièces
15507880 2000 ml 29/32 (centre), 29/32 (côtés) 5 pièces
15537890 4 l 45/40 (centre), 29/32 (côtés) 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Code produit 11391965 Fournisseur Quickfit Code fournisseur FR5L/5US/33P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprend trois cols pour faciliter l’ajout d’outils de mesure. Le flacon à fond rond à trois cols verticaux Quickfit™ est en verre borosilicaté.
  • Équipé de trois prises de terre de précision Quickfit™ : un col vertical central, deux cols latéraux inclinés
  • Les prises en verre rodé Quickfit™ sont fabriquées avec une précision qui dépasse les exigences de l’ISO 383
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 l
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 275 mm
Nbre par carton 3
Raccord manchonné 34/35 (centre), 24/29 (côté)
Forme du fond Rond