Learn More
Flacon en verre à fond rond à deux col Quickfit™
Code produit 12070653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Raccord manchonné:
14/23 (centre), 14/23 (côté)
24/29 (centre), 14/23 (côté)
24/29 (centre), 19/26 (côté)
34/35 (centre), 19/26 (côté)
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Raccord manchonné Conditionnement
12070653 250 ml 24/29 (centre), 19/26 (côté) 1 pièce
12030643 100 ml 24/29 (centre), 19/26 (côté) 1 pièce
12478966 100 ml 24/29 (centre), 14/23 (côté) 1 pièce
12418996 250 ml 24/29 (centre), 14/23 (côté) 1 pièce
12438986 25 ml 14/23 (centre), 14/23 (côté) 1 pièce
12050673 500 ml 24/29 (centre), 19/26 (côté) 1 pièce
12403631 50 ml 14/23 (centre), 14/23 (côté) 1 pièce
15547880 2000 ml 34/35 (centre), 19/26 (côté) 5 pièces
15517860 1000 ml 24/29 (centre), 14/23 (côté) 5 pièces
15537860 1000 ml 24/29 (centre), 19/26 (côté) 5 pièces
15597890 500 ml 24/29 (centre), 14/23 (côté) 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 12070653 Fournisseur Quickfit Code fournisseur FR250/3S/2A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.02€
    34.05€ / 1 pièces
    Économisez 20.97€
    38% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Fabriqué en verre borosilicaté. Le flacon en verre à fond rond et à deux col Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ présente une haute résistance aux chocs thermiques et aux attaques chimiques.
Fabriqué en verre borosilicaté. Le flacon en verre à fond rond et deux cols Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ présente une haute résistance aux chocs thermiques et aux attaques chimiques.
  • Avec une prise en verre rodé Quickfit™ de qualité supérieure
  • Col latéral utile pour l’introduction de tubes d’entrée de gaz et de thermomètres ou autres dans le flacon
  • Fabriqués en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux chocs thermiques et aux attaques chimiques
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 130 mm
Nbre par carton 2
Raccord manchonné 24/29 (centre), 19/26 (côté)
Forme du fond Rond