Learn More
Quickfit™ Colonne de fractionnement en verre borosilicaté Vigreux
Code produit 11391885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
360 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11391885 360 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11391885 Fournisseur Quickfit™ Code fournisseur FC3/13
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00€
    158.19€ / 1 pièces
    Économisez 52.81€
    25% de réduction
Expédition estimée: 03-03-2027
Colonne de fractionnement populaire et facile à utiliser associant des indentations horizontales et inclinées. La colonne de fractionnement en verre borosilicaté Vigreux Quickfit™ est dotée d’une surface de colonne significativement accrue pour une plus grande efficacité.
Colonne de fractionnement populaire et facile à utiliser associant des indentations horizontales et inclinées. La colonne de fractionnement en verre borosilicaté Vigreux Quickfit™ est dotée d’une surface de colonne significativement accrue pour une plus grande efficacité.
  • Colonne populaire et facile à utiliser
  • Type Vigreux avec une combinaison d’indentations horizontales et inclinées
  • Les indentations horizontales assurent un contact étroit entre la vapeur et le liquide
  • Les indentations inclinées redistribuent le liquide des parois au centre de la colonne
Specifications
Longueur (métrique) 360 mm
Type Colonne de fractionnement Vigreux
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité ISO 3585