Learn More
Flacon de réaction à col large en verre borosilicaté Pyres Labware™ Quickfit™
Code produit 10302230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
700 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
4 l
6 l
10 l
20 l
Hauteur (métrique):
90 mm
115 mm
135 mm
155 mm
185 mm
210 mm
225 mm
260 mm
320 mm
380 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
10302230 1000 ml 155 mm 1 pièce
10696675 250 ml 90 mm 1 pièce
11351975 500 ml 115 mm 1 pièce
15557900 700 ml 135 mm 5 pièces
11311955 2000 ml 185 mm 1 pièce
11351965 3000 ml 210 mm 1 pièce
15547890 4 l 225 mm 5 pièces
15547900 6 l 260 mm 5 pièces
11971279 10 l 320 mm 1 pièce
11911289 20 l 380 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10302230 Fournisseur Quickfit Code fournisseur FR1LF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    125.77€ / 1 pièces
    Économisez 11.23€
    8% de réduction
En stock
Fabriqué en verre borosilicaté. Pyrex Labware™ Quickfit™ Le large col du flacon de réaction en verre borosilicaté permet une insertion facile des palettes d'agitation et une élimination aisée des résidus solides.
En verre borosilicaté
  • Avec joint à bride plate Pyrex Labware™ Quickfit™ de grand diamètre
  • Pour une utilisation avec des couvercles dépolis plats et des clips de montage Pyrex Labware™ Quickfit™
  • Le col large permet d’intégrer facilement les pales d’agitateur et d’éliminer facilement les résidus solides
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Pour une utilisation avec des couvercles à bride plate et des clips de retenue Quickfittrade;
Hauteur (métrique) 155 mm
Type de goulot Large
Forme du fond Rond