Learn More
Colonne de chromatographie Quickfit™ avec robinet d’arrêt Rotaflo™
Code produit 12468836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
500 mm
Diamètre (métrique) interne:
10 mm
20 mm
26 mm
40 mm
Types de connecteurs:
Prise 14/23
Prise 19/26
Prise 24/29
Prise 40/38
Comprend:
Robinet d’arrêt à alésage de 3 mm GP Rotaflo
Robinet d’arrêt à alésage de 6 mm GP Rotaflo
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Types de connecteurs Comprend Conditionnement
12468836 500 mm 40 mm Prise 40/38 Robinet d’arrêt à alésage de 6 mm GP Rotaflo 1 pièce
11318074 300 mm 20 mm Prise 19/26 Robinet d’arrêt à alésage de 3 mm GP Rotaflo 1 pièce
12011292 500 mm 26 mm Prise 24/29 Robinet d’arrêt à alésage de 3 mm GP Rotaflo 1 pièce
12478826 400 mm 10 mm Prise 14/23 Robinet d’arrêt à alésage de 3 mm GP Rotaflo 1 pièce
12081262 200 mm 10 mm Prise 14/23 Robinet d’arrêt à alésage de 3 mm GP Rotaflo 1 pièce
12498826 500 mm 20 mm Prise 19/26 Robinet d’arrêt à alésage de 3 mm GP Rotaflo 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12468836 Fournisseur Quickfit Code fournisseur CR60/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.00€
    270.56€ / 1 pièces
    Économisez 80.44€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-05-2027
Fabriquée en verre borosilicaté Pyrex™. La colonne de chromatographie Quickfit™ avec robinet d’arrêt Rotaflo™ comprend un disque en verre fritté résistant aux produits chimiques de porosité 0. Le robinet d’arrêt en PTFE permet le contrôle précis du débit d’éluant. Le col en verre rodé peut accueillir les réservoirs Quickfit™.
Fabriquée en verre borosilicaté Pyrex™.La colonne de chromatographie Quickfit™ avec robinet d’arrêt Rotaflo™ comprend un disque en verre fritté résistant aux produits chimiques de porosité 0. Le robinet d’arrêt en PTFE permet le contrôle précis du débit d’éluant.Le col en verre rodé peut accueillir les réservoirs Quickfit™.
  • Avec robinet d’arrêt Rotaflo™ en PTFE pour un contrôle précis du débit d’éluant
  • Disque en verre fritté résistant aux produits chimiques - porosité 0
  • Le col en verre rodé accepte les réservoirs Quickfit™
  • En verre borosilicaté Pyrex™
Spécification
Longueur (métrique) 500 mm
Matériau Verre borosilicaté Pyrex™
Types de connecteurs Prise 40/38
Comprend Robinet d’arrêt à alésage de 6 mm GP Rotaflo
Quantité 1/boîte
Type Colonne de chromatographie
Diamètre (métrique) interne 40 mm