Learn More
Réfrigérant à doigt froid Quickfit™
Code produit 12021652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
185 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
12021652 185 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12021652 Fournisseur Quickfit Code fournisseur FC14/00/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.65€
    80.81€ / 1 pièces
    Économisez 4.84€
    5% de réduction
En stock
Pour immersion dans des assemblages de distillation
  • Sert à réguler le reflux en réglant le flux d’air ou d’eau qui passe à travers
Spécification
À utiliser avec (application) Sert à réguler le reflux
À utiliser avec (équipement) Assemblage de distillation
Comprend Connecteur de tube amovible
Longueur (métrique) 185 mm
Quantité 1/boîte
Matériau Verre borosilicaté
Type Réfrigérant à doigt froid