Learn More
Corps de dilatomètre Quickfit™
Code produit 15548010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Dilatomètre
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15548010 Dilatomètre 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15548010 Fournisseur Quickfit Code fournisseur WE12/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1385.00€
    1091.67€ / 5 pièces
    Économisez 293.33€
    21% de réduction
Expédition estimée: 20-04-2027
Pour mesurer l’expansion du volume des huiles et graisses comestibles sur une plage de températures correspondant à la fusion
  • Le corps du dilatomètre est gradué avec une échelle arbitraire, de 0 à 0,9 ml
  • Gradué tous les 0,005 ml avec des chiffres écrits tous les 0,05 ml
  • La chambre est remplie d’huile ou de graisse et le ménisque doit être réglé sur zéro lorsque le bouchon est en place à la température de départ
Spécification
À utiliser avec (application) Pour mesurer l’expansion des huiles et graisses comestibles sur la plage de températures correspondant à la fusion
Type de produit Dilatomètre