Learn More
Adaptateur pour tête de distillation anti-éclaboussures Quickfit™
Code produit 12078493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du cône:
19/26 (condenseur), 19/26 (flacon)
19/26 (condenseur), 24/29 (flacon)
24/29 (condenseur), 24/29 (flacon)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du cône unitSize
12078493 19/26 (condenseur), 19/26 (flacon) 1 pièce
12415396 19/26 (condenseur), 24/29 (flacon) 1 pièce
12435396 24/29 (condenseur), 24/29 (flacon) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12078493 Fournisseur Quickfit Code fournisseur SH7/12
Expédition estimée: 03-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Récupération du distillat d’un condenseur. La tête de distillation anti-éclaboussures The QuickFit™ réduit le risque de pénétration de liquide brut dans le flux de vapeur.
Recieve distillate from a condenser. The QuickFit™ distillation splash head reduces the risk of raw liquid entering into the vapor stream.
Tête anti-éclaboussures à utiliser dans les assemblages de distillation dans lesquels le condenseur est monté en mode vertical – Le cône inférieur accueille le flacon, le cône supérieur accueille le condenseur – La tête anti-éclaboussures réduit l’entraînement de liquide brut dans le flux de vapeur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Assemblages de distillation dans lesquels le condensateur est monté en mode vertical
Taille du cône 19/26 (condenseur), 19/26 (flacon)
Type de produit Adaptateur pour tête de distillation anti-éclaboussures