Learn More
Quickfit™ Adaptateur pour tête de distillation anti-éclaboussures Quickfit™
Description
Récupère le distillat des condenseurs. La tête de distillation anti-éclaboussures QuickFit™ réduit le risque d’entrée de liquide brut dans le flux de vapeur.
Tête anti-éclaboussures à utiliser dans les assemblages de distillation dans lesquels le condenseur est monté en mode vertical – Le cône inférieur accueille le flacon, le cône supérieur accueille le condenseur – La tête anti-éclaboussures réduit l’entraînement de liquide brut dans le flux de vapeur
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| À utiliser avec (application) | Assemblages de distillation dans lesquels le condensateur est monté en mode vertical |
| Taille du cône | 19/26 (condenseur), 24/29 (flacon) |
| Type de produit | Adaptateur pour tête de distillation anti-éclaboussures |