Learn More
Entonnoir compte-goutte Quickfit™
Code produit 15728037
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15728037 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15728037 Fournisseur Quickfit Code fournisseur ML/FUN
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’entonnoir compte-goutte Quickfit™ est conçu pour une utilisation avec le kit de microéchelle ML1.
  • Clé de robinet d’arrêt en PTFE interchangeable
  • Fournie avec un connecteur à vis, un joint torique et un disque d’étanchéité
  • Peut être utilisée en conjonction avec un bouchon en verre de microéchelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
À utiliser avec (équipement) Kit de microéchelle ML1
Comprend Clé de robinet d’arrêt en PTFE interchangeable
Type de produit Entonnoir compte-gouttes