Learn More
Quickfit™ Adaptateur élargisseur Quickfit™
Descripción
Connectez de grandes articulations en verre dépoli avec des articulations plus petites avec QuickFit™ Adaptateur de prise d’extension
- À utiliser pour le raccordement de joints en verre rodé de tailles différentes
- Rodage de grande taille en haut et cône de petite taille en bas
Especificaciones
Especificaciones
| Taille du cône | 19/26 |
| À utiliser avec (application) | Utile pour la connexion de joints en verre dépoli de tailles différentes |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Raccord élargissement |
| Numéro du joint conique standard | 24/29 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?